Merck
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G6879-5G:
G6879-VAR:
G6879-10G:
G6879-1G:
G6879-500MG:
G6879-BULK:
試験成績書(COA)