Merck
G5134
Sigma-Aldrich
α-D-Galactosamine 1-phosphate
~95%, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14NO8P
CAS番号:
分子量:
259.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
~95%
形状
powder
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.H2O/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)14-6(3)15-16(11,12)13;/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13);1H2
InChI Key
KPOAUMIAJAOYLX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Galactosamine 1-phosphate and 3[H]UDP-glucose was used in the generation of radiolabeled UDP-GalNAc in the uridine moiety.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5134-10MG:
G5134-25MG:
G5134-VAR:
G5134-5MG:
G5134-BULK:
試験成績書(COA)