Merck
G3254
Sigma-Aldrich
Gly-DL-Leu-DL-Ala
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21N3O4
CAS番号:
分子量:
259.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)CN)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-9(15)5-12)10(16)13-7(3)11(17)18/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
InChI Key
PAWIVEIWWYGBAM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3