Merck
F6301
Sigma-Aldrich
Fluorocurarine chloride
≥97% (TLC), from Vinca erecta, solid
別名:
Vincanine chlormethylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23ClN2O
CAS番号:
分子量:
342.86
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Vinca erecta
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C\C=C1\C[N@+]2(C)CC[C@@]34[C@@H]2C[C@@H]1C(C=O)=C3Nc5ccccc45
InChI
1S/C20H22N2O.ClH/c1-3-13-11-22(2)9-8-20-16-6-4-5-7-17(16)21-19(20)15(12-23)14(13)10-18(20)22;/h3-7,12,14,18H,8-11H2,1-2H3;1H/b13-3-;/t14-,18-,20+,22-;/m0./s1
InChI Key
CSLYOMBKQNZAED-CQLNDTFASA-N
生物化学的/生理学的作用
Short-acting selective sympathetic ganglioblocker with weak antagonist activity on the nicotinic receptor at the neuromuscular junction; hypotensive.
警告
Protect from light.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6301-20MG-PW:
F6301-VAR:
F6301-20MG:
F6301-BULK:
試験成績書(COA)