Merck
F2917
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nle-OH
別名:
(S)-2-(Fmoc-amino)caproic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)hexanoic acid, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-norleucine, Fmoc-L-norleucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
CAS番号:
分子量:
353.41
Beilstein:
5305164
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
141-144 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI Key
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2917-BULK:
F2917-1G:
F2917-5G:
試験成績書(COA)