Merck
EPM1231-9930
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
universal, interchangeable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.73
物質
stainless steel
特徴
interchangeable
universal
メーカー/製品名
Eppendorf® M1231-9930 (NA)
L × W
30.5 cm × 42 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG