Merck
EPK0641-3003
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes, (5 x 2) configuration, aluminum, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
aluminum
特徴
(5 x 2) configuration
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
メーカー/製品名
Eppendorf® K0641-3003 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)