物質
conical bottom white wells
white plate
特徴
skirt
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030132513
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
有効容積
150 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG