esiRNA cDNA標的配列
ATTGATCCCCACGTACCAAATGAAATGCTCTATGGCCGCATAGGCTACATCTTTGCTCTGCTTTTTGTCAATAAGAACTTTGGAGAGGAGAAGATTCCTCAGAGCCATATTCAGCAGATTTGTGAAAACATCTTAACCTCTGGGGAAAACCTATCTAGAAAGAGAAACTTGGCGGCAAAGTCTCCACTGATGTATGAGTGGTACCAGGAATATTACGTGGGGGCTGCTCATGGCTTGGCAGGCATTTATTACTACCTGATGCAGCCCAGCCTTCAGGTGAACCAAGGAAAGTTGCATAGTTTGGTGAAGCCCAGTGTAGACTTTGTCTGCCGGCTGAAGTTTCCTTCCGGCAATTACCCTCCATGTTTGGATGATACCAGAGACCTGCTTGTCCATTGGTGCCACGGTGCTCCTGGGGTCATCTATATGCTCATCCAAGCATACAAGGTGTTCAAAGAAGAGCGTTACCTGTGTGATGCCCAGCAGTGTGCTGACGTGATCT
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... LANCL1(14768) , Lancl1(14768)