esiRNA cDNA標的配列
CGCTCCTCAGCTCTACGTCTAAATACAAAGTGACAGTGGCTGAAGTACAGAGGCGACTGTCCCCACCTGAATGCTTAAATGCCTCGTTACTGGGAGGTGTTCTCAGAAGAGCCAAATCGAAAAATGGAGGCCGGTCCTTGCGGGAGAAGTTGGACAAGATTGGGTTGAATCTTCCGGCCGGGAGGCGGAAAGCCGCTCATGTGACTCTCCTGACATCCTTAGTAGAAGGTGAAGCTGTTCATTTGGCTAGGGACTTTGCCTATGTCTGTGAAGCCGAATTTCCTAGTAAACCAGTGGCAGAATATTTAACCAGACCTCATCTTGGAGGACGAAATGAGATGGCAGCTAGGAAGAACATGCTATTGGCGGCCCAGCAACTGTGTAAAGAATTCACAGAACTTCTCAGCCAAGACCGGACACCCCATGGGACCAGCAGGCTCGCCCCAGTCTTGGAGACGAACATACAGAACTGCTTGTCTCATTTCAGCCTGATTACCCACG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TFAP2C(7022) , TFAP2C(7022)
関連するカテゴリー
詳細
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。