Merck
EHU013891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PIR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGATGGTGTGACAGTTGCTGTCATTTCTGGAGAAGCCCTGGGAATAAAGTCCAAGGTTTACACTCGCACACCAACCTTATATTTGGACTTCAAATTGGACCCAGGAGCCAAACATTCCCAACCTATCCCTAAAGGGTGGACAAGCTTCATTTACACGATATCTGGAGATGTGTATATTGGGCCCGATGATGCACAACAAAAAATAGAACCTCATCACACAGCAGTGCTTGGAGAAGGTGACAGTGTCCAGGTGGAGAACAAGGATCCCAAGAGAAGCCACTTTGTCTTAATTGCTGGGGAGCCATTAAGAGAACCAGTTATCCAACATGGTCCATTTGTGATGAACACCAATGAAGAGATTTCTCAAGCTATTCTTGATTTCAGAAACGCAAAAAATGGGTTTGAAAGGGCCAAAACCTGGAAATCAAAGATTGGGAACTAGTGGAAAGCGGAAGAGCAGGTCTTGATGTGTCCTAGAATTTTGCCATTTCTGAGATTGAGCCATTGAAGGCAT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
文書ライブラリにアクセスする
Nanjun Hu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 536, 100-106 (2020-12-30)
In regulated cell death, genetically encoded molecular machinery destroys cells. This process is not only essential for organ development and homeostasis, but also leads to pathological diseases. One form of regulated cell death is ferroptosis, which is an iron-dependent oxidative