Merck
EHU012331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KIF20A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACAAGCAGCAGGTTCCATCTGAGGACAGTATGGAGAAGGTGAAAGTATACTTGAGGGTTAGGCCCTTGTTACCTTCAGAGTTGGAACGACAGGAAGATCAGGGTTGTGTCCGTATTGAGAATGTGGAGACCCTTGTTCTACAAGCACCCAAGGACTCTTTTGCCCTGAAGAGCAATGAACGGGGAATTGGCCAAGCCACACACAGGTTCACCTTTTCCCAGATCTTTGGGCCAGAAGTGGGACAGGCATCCTTCTTCAACCTAACTGTGAAGGAGATGGTAAAGGATGTACTCAAAGGGCAGAACTGGCTCATCTATACATATGGAGTCACTAACTCAGGGAAAACCCACACGATTCAAGGTACCATCAAGGATGGAGGGATTCTCCCCCGGTCCCTGGCGCTGATCTTCAATAGCCTCCAAGGCCAACT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stéphanie Miserey-Lenkei et al.
Nature communications, 8(1), 1254-1254 (2017-11-03)
The actin and microtubule cytoskeletons play important roles in Golgi structure and function, but how they are connected remain poorly known. In this study, we investigated whether RAB6 GTPase, a Golgi-associated RAB involved in the regulation of several transport steps
Daniela Stangel et al.
The Journal of surgical research, 197(1), 91-100 (2015-05-09)
The Translational Genome Research Network in Pancreatic Cancer performed a meta-analysis of publicly available various high-throughput gene analysis panels to identify drugable targets. There, the most differentially expressed gene between normal and cancerous pancreas was Kif20a. The aim of the