Merck
EHU005521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRSS8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年4月25日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGCAGGTCAGCATCACCTATGAAGGCGTCCATGTGTGTGGTGGCTCTCTCGTGTCTGAGCAGTGGGTGCTGTCAGCTGCTCACTGCTTCCCCAGCGAGCACCACAAGGAAGCCTATGAGGTCAAGCTGGGGGCCCACCAGCTAGACTCCTACTCCGAGGACGCCAAGGTCAGCACCCTGAAGGACATCATCCCCCACCCCAGCTACCTCCAGGAGGGCTCCCAGGGCGACATTGCACTCCTCCAACTCAGCAGACCCATCACCTTCTCCCGCTACATCCGGCCCATCTGCCTCCCTGCAGCCAACGCCTCCTTCCCCAACGGCCTCCACTGCACTGTCACTGGCTGGGGTCATGTGGCCCCCTCAGTGAGCCTCCTGACGCCCAAGCCACTGCAGCAACTCGAGGTGCCTCTGATCAGTCGTGAGACGTGTAACTGCC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshihiko Sugitani et al.
Journal of gastroenterology, 55(4), 408-417 (2020-01-10)
Prostasin (PRSS8) is a stimulator of epithelial sodium transport. In this study, we evaluated alteration of prostasin expression in the inflamed mucosa of patients with inflammatory bowel disease (IBD) and investigated the role of prostasin in the gut inflammation. Prostasin