おすすめの製品
使用法
sufficient for 50 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
アプリケーション
- Real-time PCR
- Southern blotting
- SNP analysis
- Sequencing
- AFLP
- RFLP
- RAPD
- Microsatellite analysis
- qRT-PCR
- Primer extension
- Expression array assays
- Next Generation Sequencing
特徴および利点
- Total RNA and genomic DNA are column purified simultaneously in under 30 minutes.
- Reduces variability as RNA and DNA are isolated from a single plant sample.
- Isolate nucleic acids from small plant samples.
- Isolates total RNA including microRNAs.
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation.
- Isolate DNA-free plant RNA or RNA-free plant DNA
その他情報
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. These reagents should remain stable for at least 1 year in their unopened containers.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
The Plant/Fungi DNA Isolation Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total DNA from a wide range of plant and fungi species.