Merck
D9631
Sigma-Aldrich
Dansylsarcosine piperidinium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2O4S · C5H11N
CAS番号:
分子量:
407.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3