アッセイ
≥98% (TLC or titration)
形状
powder
mp
234-238 °C (lit.)
溶解性
H2O: 21 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I-].C[N+]1(C)CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
rat ... Chrna2(170945) , Chrna3(25101) , Chrna4(25590) , Chrnb2(54239) , Chrnb4(25103)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- to study the roles of α7 and α4β2 nAchRs in autonomic regulation of cardiovascular responses in urethane-anesthetized mice
- to study the mechanism involved in improving glucose tolerance in diet-induced obese (DIO) mice treated with DMPP
- to study its pharmacological effect on enteric viscerofugal neurons in the myenteric plexus of guinea-pig colon
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D5891-1G:4548173996370
D5891-BULK:
D5891-VAR:
D5891-250MG:
D5891-10G:4548173996363