Merck
D0634
Sigma-Aldrich
1-デカノール
≥98%
別名:
n-デシルアルコール, アルコールC10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
158.28
Beilstein:
1735221
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
550 °F
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換