Merck
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
別名:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O8
CAS番号:
分子量:
404.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3