Merck
CLS8169
Corning® Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
別名:
チューブフィルター, 脱塩カラム, 遠心チューブフィルター, 遠心分離用カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
詳細
centrifuge style filter
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包装
case of 200 units (two packs of 100 each)
メーカー/製品名
Corning 8169
チューブサイズ
2.0 mL
有効容積
500 μL
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このCostar製のSpin-X遠心管フィルターは 0.22 μmポアのNY膜付きフィルターユニットを持ち、ポリプロピレン製マイクロ遠心管は 500 μL以内の容量です。
  • ナイロン(NY)膜は本来親水性で、界面活性物質不含で、抽出物の発生は最低レベルです。
  • 液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去や、HPLCサンプルの前処理、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に理想的です。
  • 非滅菌で非発熱性試験済み。
  • 最高相対遠心力:16,000x g。
これらのCostar® Spin-X®ポリプロピレン製マイクロ遠心分離管フィルターには酢酸セルロース膜またはナイロン膜のものがあり、膜の細孔径は0.22または0.45 μmです。フィルターユニットの容量は500 μLです。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速く、タンパク質結合は低くなっています。
  • ナイロン(NY)膜は当然ながら親水性で界面活性物質を含まず、抽出物は最も低レベルです。
  • CAフィルターとNYフィルターのいずれも、遠心分離によって液体から細菌、粒子、または細胞を除去したり、HPLCサンプルを調製したり、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからDNAを除去したりします。
  • 16,000×gまでのRCFで、あらゆる標準固定角度マイクロ遠心分離ローターに使用します。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、DNase-/RNase不含の試験済み。
アプリケーション
液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去、HPLCサンプルの調製、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に最適です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Natàlia Mota-Martorell et al.
Free radical biology & medicine, 162, 38-52 (2020-12-04)
Available evidences point to methionine metabolism as a key target to study the molecular adaptive mechanisms underlying differences in longevity. The plasma methionine metabolic profile was determined using a LC-MS/MS platform to systematically define specific phenotypic patterns associated with genotypes
Kate Samardzic et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 208, 111515-111515 (2020-10-26)
In order to study the toxicity of the cyanobacterial non-protein amino acids (NPAAs) L-β-N-methylamino-L-alanine (BMAA) and its structural isomer L-2,4-diaminobutyric acid (DAB) in the forage crop plant alfalfa (Medicago sativa), seedlings were exposed to NPAA-containing media for four days. Root