Merck
CLS5641P500
Corning®再利用可能な容積測定フラスコ、Class B
polypropylene, size 500 mL, with 19/26 tapered PP stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
long
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
class B
closure type tapered polypropylene stopper
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 5641P-500
H × 外径
260 mm × 104 mm
サイズ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のフラスコで、先細のポリプロピレン製栓が付属、目盛線を個別に較正しています。本製品は、ISO 1042により定義されるクラスBの公差で製造されています。60°Cを超える温度に曝すと、正確度に影響を及ぼすおそれがあります。目盛の維持には、通常60°Cを限度に洗浄することが推奨されます。高さの寸法はフラスコのみで、栓は含みません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.