物質
stainless steel shaft
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 6 L
メーカー/製品名
Corning 401577
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 6L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)