特徴
lid
包装
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
メーカー/製品名
Corning 356270
ウェルサイズ
6 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS356270:
試験成績書(COA)