Merck
CLLS1013
Sigma-Aldrich
A549細胞SMAD4 -/-
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥589,000
¥589,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥589,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
¥589,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
製品名
A549細胞SMAD4 -/-,
由来生物
human male lung (Source Disease: Lung Carcinoma)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... SMAD4(4089)
詳細
本製品はATCCのカタログ番号CCL-185に相当します。
アプリケーション
バイアルを37°Cウォーターバス内で穏やかに攪拌してすみやかに融解させます(2分間以内)。Oリングおよびキャップは水に接触しないようにしておきます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地に再懸濁し、5% CO2雰囲気下で37°Cでインキュベーションします。
培地は1週間に2、3回交換します。
本培養細胞株の基本培地はF12ハム培地(製品番号:N4888)です。完全増殖培地を作成するためには、下記の成分を基本培地に添加します。最終濃度(v/v)10%でウシ胎児血清(製品番号:No.F4135)、最終濃度2 mMでL-グルタミン(製品番号:G7513)。
細胞凍結培地はDMSO 1X(カタログ番号C6164)
継代比率: 約1:3~1:8
特徴および利点
このA549細胞は接着性があり、倍加時間は約22時間です。
染色体 18q21.1のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
品質
マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存率、細胞系統同定のための短い反復配列(STR)分析、細胞系統種確認のためのPCRアッセイテスト済み。
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • A549 Cells SMAD4 -/-
  • A549 Control Cells 1 vial
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)