抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MO-1.1, monoclonal
分子量
antigen 40 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:50,000 using a cultured human cell line extract
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK7(1022)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry (frozen sections)
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting at a dilution of 1:50,000 using a cultured human cell line extract
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C7089-.2ML:
C7089-VAR:
C7089-BULK:
試験成績書(COA)