Merck
C6631
Sigma-Aldrich
(±)-ショウノウ
~95% (balance is primarily borneol.)
別名:
1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
1907611
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
~95% (balance is primarily borneol.)
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6631-BULK:
C6631-250G:
C6631-500G:
C6631-1KG:
試験成績書(COA)