Merck
C5731
Sigma-Aldrich
μ-Conotoxin GIIIB
>99%, From Conus geographus, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
>99%
形状
lyophilized powder
分子量
2640 Da
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Specific blocker of skeletal muscle voltage-gated sodium channel.
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3