Merck
C3541
Sigma-Aldrich
Z-D-Ala-OH
別名:
N-Cbz-D-アラニン, Z-D-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO4
CAS番号:
分子量:
223.23
Beilstein:
6275817
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
David J Merkler et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(23), 10061-10074 (2008-10-28)
Peptidyl alpha-hydroxylating monooxygenase (PHM) functions in vivo towards the biosynthesis of alpha-amidated peptide hormones in mammals and insects. PHM is a potential target for the development of inhibitors as drugs for the treatment of human disease and as insecticides for