Merck
C2230
Sigma-Aldrich
セレンテラジン, 天然
solid
別名:
3,2-ジヒドロ-2-(p-ヒドロキシベンジル)-6-(p-ヒドロキシフェニル)-8-ベンジルイミダゾロ[1,2-a]ピラジン-3-オン, CLZN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H21N3O3
CAS番号:
分子量:
423.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
solid
溶解性
methanol and ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
InChI
1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
InChI Key
YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
詳細
セレンテラジンはルシフェリン分子のひとつで、RenillaOplophorusPeriphyllaなどのいくつかのルシフェラーゼの基質です。
アプリケーション
天然のセレンテラジンが使用されました:
  • イクオリンのアッセイのため
  • COS-7細胞にイクオリンを使用し、イオノマイシンまたはPMAへの応答による細胞内カルシウム濃度の上昇を測定します。
  • ウイルス依存性のルシフェラーゼ活性を分析するための生物発光イメージング
生物化学的/生理学的作用
エクオリン複合体の発光部分です。Ca2+がエクオリン複合体に結合すると酸化され、波長465nmの蛍光を発します。この蛍光を利用して、細胞内のCa2+濃度を広いダイナミックレンジにおいて高感度で測定することができます。
注意
遮光して下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2230-50UG-PW:
C2230-50UG:
C2230-25UG:
C2230-BULK:
C2230-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New bioluminescent coelenterazine derivatives with various C-6 substitutions
Jiang T, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(33), 7008-7018 (2017)
Darren R Ritsick et al.
Free radical biology & medicine, 43(1), 31-38 (2007-06-15)
The catalytic subunit gp91phox (Nox2) of the NADPH oxidase of mammalian phagocytes is activated by microbes and immune mediators to produce large amounts of reactive oxygen species (ROS) which participate in microbial killing. Homologs of gp91phox, the Nox and Duox
I Gentschev et al.
Cancer gene therapy, 16(4), 320-328 (2008-10-25)
Mammary cancers together with cancers of the skin account for about 60% of the total cancers occurring in dogs. The veterinary options for therapeutic management of canine mammary cancer are limited and prognosis for such patients is poor. In this
Satoshi Inouye et al.
Protein expression and purification, 88(1), 150-156 (2013-01-01)
The cold-induced expression system in Escherichia coli is useful and we have applied this system to prepare the coelenterazine-utilizing luciferases including Renilla luciferase (RLase), a red-shifted variant of Renilla luciferase (RLase-547), the catalytic domain of Oplophorus luciferase (19kOLase) and Gaussia
M Sarah S Bovenberg et al.
Analytical chemistry, 84(2), 1189-1192 (2011-12-14)
Secreted Gaussia luciferase (Gluc) has been shown to be a useful tool for ex vivo monitoring of in vivo biological processes. The Gluc level in the blood was used to detect tumor growth, metastasis and response to therapy, gene transfer