Merck
C1799
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C 5′-triphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), aqueous ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H25N6O14P3
CAS番号:
分子量:
534.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
aqueous ethanol solution
標識化の程度
40-60 mCi per mmol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
包装
コンビバイアル入り
物理的形状
2%エタノ-ル含有水溶液