溶解性
H2O: 1.4 mg/mL
ethanol: 1.8 mg/mL
0.1 M HCl: 4 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
ZBPAHEUAJMCLRD-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1B(3351)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C106-250MG:
C106-BULK:
C106-25MG:
C106-50MG:
C106-VAR:
試験成績書(COA)