Merck
C0295
Sigma-Aldrich
Z-Pro-OSu
別名:
N-Cbz-L-proline N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-proline hydroxysuccinimide ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H18N2O6
CAS番号:
分子量:
356.41
Beilstein:
500781
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3