Merck
BMSW100550
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 50 g, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.71
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W1005-50
サイズ
50 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.