Merck
BMSIPD96004PC
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Vial With Cap
polycarbonate, capacity 4 mL, 3/8” SS grinding ball
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.82
物質
polycarbonate
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD9600-4PC
包装
pack of 240 ×
キャパシティ
4 mL
適合性
3/8” SS grinding ball
詳細
4ml polycarbonate vial with attached cap, for use with 3/8” stainless steel grinding ball in the BeadBlaster 96 homogenizer.
法的情報
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.