安全性情報
B8776
Sigma-Aldrich
Botulinum Toxin A from Clostridium botulinum
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
lyophilized powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Inhibits release of catecholamines from adrenal medulla, acetylcholine at neuromuscular junctions.
Neurotoxin that inhibits release of catecholamines from adrenal medulla; blocks release of acetylcholine at neuromuscular junctions.
物理的形状
凍結乾燥品(試験成績書に記載の水またはバッファ-容量で復元した場合、20 mM HEPES, 1.25%ラクト-ス含有溶液となります)。
調製ノート
in vitro研究目的で毒素を使用する場合、還元によって毒素を活性化するため、5mMジチオスレイト-ルで30分間プレインキュベ-ションします。
再構成
適切なバッファー100 μLで各100 μgのバイアルを溶解してください。溶解すると、バイアルは20 mM HEPESおよび1.25%ラクトース溶液となります。バイアルから毒素を確実にすべて回収するため、溶解用のバッファーには1 mg/mLでBSAを添加してください。
その他情報
毒素は穏やかに操作してください。ボルテックスは行なわないでください。十分量のバッファ-を使用してチュ-ブの壁や栓を洗い落としてください。復元の前に、SDS記載の取扱い操作に関する情報をすべて確認してください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
B8776-VAR:
B8776-.1MG:
B8776-10UG:
B8776-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E López-Alonso et al.
Neuroscience letters, 196(1-2), 37-40 (1995-08-18)
Giant liposomes were made from a mixture of asolectin phospholipid vesicles and presynaptic plasma membranes isolated from Torpedo cholinergic nerve endings. Acetylcholine filled giant liposomes were able to release neurotransmitter upon stimulation by the Ca2+ ionophore A23187 and Ca2+. Botulinum