Merck
B8633
Sigma-Aldrich
ベンゾイン
別名:
α-ヒドロキシ-α-フェニルアセトフェノン, α-ヒドロキシルベンジルフェニルケトン, 2-ヒドロキシ-2-フェニルアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
Beilstein:
391839
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI Key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8633-VAR:
B8633-BULK:
B8633-100G:
B8633-500G:
試験成績書(COA)