Merck
B7541
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4E)-1,3-O-Benzylidene-4-octadecene-1,2,3-triol
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H40O3
CAS番号:
分子量:
388.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
関連事項
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)