結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RG-96, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
以下との反応禁止
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
テクニック
direct ELISA: 1:150,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
western blot (chemiluminescent): 1:200,000-1:400,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)-Biotin antibody, Mouse monoclonal has been used in β-Catenin enzyme immunoassay. It has also been used in immunohistochemistry for examining histology of mammary glands.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B5283-.2ML:
B5283-VAR:
B5283-.5ML:
B5283-BULK:
試験成績書(COA)