Merck
B2625
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11N3O2
CAS番号:
分子量:
241.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11N3O2/c17-16(18)13-8-6-12(7-9-13)15-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15H/b14-10+
InChI Key
NOIFWEYOLLHIMW-GXDHUFHOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2625-10G:
B2625-5G:
B2625-VAR:
B2625-BULK:
試験成績書(COA)