Merck
B0755
Sigma-Aldrich
o-ブロモアニリン
別名:
2-ブロモアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B0755-BULK:
B0755-10G:
B0755-25G:
試験成績書(COA)