Merck
AXYRRP200CBKR
ピペットチップ、 Packard® MPII およびJanus®
conductive, racked, capacity 200 μL, black, pkg of 5x960tips/cs, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc RRP-200-CBK-R
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
キャパシティ
200 μL
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Janus is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Packard is a registered trademark of PerkinElmer Inc.