Merck
AG25
Sigma-Aldrich
Silver Stain Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
 kit sufficient for 25 standard gels staining (16.5 × 19 cm)
 kit sufficient for 75 mini-gels (10 × 10 cm)
包装
Kit also includes laminated card with stock solution and staining protocol.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Silver concentrate 50 mL
  • Developer I concentrate 800 mL
  • Developer II concentrate 5 mL
  • Reducer A concentrate 75 mL
  • Reducer B concentrate 110 mL
  • Reducer C concentrate 25 mL
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)