Merck
ADAPF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
Holds 2.6 - 7 mL tubes
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637279
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-34-6-38
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG