Merck
A7897
Sigma-Aldrich
5′-アミノ-5′-デオキシアデノシン p-トルエンスルホン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N6O3 · C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
438.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
>98% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C10H14N6O3.C7H8O3S/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-4,6-7,10,17-18H,1,11H2,(H2,12,13,14);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI Key
KEAONEXDJAQJJU-MCDZGGTQSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7897-10MG:
A7897-100MG:
A7897-VAR:
A7897-25MG:
A7897-BULK:
試験成績書(COA)