Merck
A7335
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
BioXtra
別名:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16N2O
CAS番号:
分子量:
144.21
Beilstein:
105104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
製品種目
BioXtra
不純物
<0.0005% Phosphorus (P)
強熱残分
<0.1%
屈折率
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI Key
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A7335-500ML:
A7335-100ML:
A7335-BULK:
試験成績書(COA)