安全性情報
A5972
Sigma-Aldrich
アセチル-糖尿病関連ペプチドフラグメント8-37 アミド トリフルオロアセタート塩
sequence human, ≥95% (HPLC)
別名:
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥52,110
¥52,110
出荷予定日2025年4月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥52,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
分子量:
3225.48 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
¥52,110
出荷予定日2025年4月22日
由来生物
sequence from human
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IAPP(3375)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Ala-Ile-Leu-Ser-Ser-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
生物化学的/生理学的作用
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5972-VAR:
A5972-.5MG:
A5972-.5MG-PW:
A5972-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)