Merck
A4814
Sigma-Aldrich
LS-Tetrasaccharide c sodium salt
from human milk, ≥98% (HPLC)
別名:
α-Neu5Ac-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc, LST c, N-Acetylneuraminyl-lacto-N-neo-tetraose c sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C37H61N2O29Na
CAS番号:
分子量:
1020.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
由来生物
human milk
アッセイ
≥98% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O