抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
mouse, rat, human, chicken
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:40 using cultured chicken fibroblasts
western blot: suitable using rabbit skeletal muscle α-actin1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
詳細
免疫原
アプリケーション
Fluorescent microscopy was performed on bovine fallopian tube epithilial cells to visualize actin aggregates following inoculation with c. parvum sporozites using the rabbit anti-actin antibody from Sigma.
物理的形状
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A2668-1VL:
A2668-1ML:
A2668-VAR:
A2668-.2ML:
A2668-BULK:
試験成績書(COA)