Merck
A2009
Sigma-Aldrich
4-モノメトキシトリチルクロリド
別名:
4-メトキシトリチルクロリド, 4-メトキシトリフェニルクロロメタン, p-アニシルクロロジフェニルメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17ClO
CAS番号:
分子量:
308.80
Beilstein:
798425
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
形状
crystalline
off-white to pink
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2009-100G:
A2009-10G:
A2009-25G:
A2009-BULK:
A2009-5G:
試験成績書(COA)