product name
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース), With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
よく一緒に購入される製品
推奨
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
D5796-6X1L:
D5796-100ML:
D5796PROC:
D5796-1L:
D5796-VAR:
D5796-6X500ML:
D5796-500ML:
D5796-PH:
D5796-BULK:
D5796-24X500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
プロトコル
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
関連コンテンツ
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.