Merck
79398
Sigma-Aldrich
1-(3-sn-ホスファチジル)-rac-グリセリン アンモニウム塩 溶液
egg yolk(lecithin), ≥99.0% (TLC)
別名:
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk (lecithin)
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
liquid
組成
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
濃度
1% in chloroform: methanol (49:1)
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
調製ノート
by reaction of egg-yolk PC with cabbage phospholipase D in the presence of glycerol
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79398-VAR:
79398-50MG:
79398-10MG:
79398-250MG:
79398-BULK:
試験成績書(COA)